Läs mer
2-(Difenylfosfino) bensoesyra, TRC
Produktkod. 30360770
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30360770 10 g
30365395 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30360770 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD41528010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17261-28-8
Molekylformel C19H15O2P
Molekylvikt (g/mol) 306.29
Synonym (2-Carboxyphenyl)diphenylphosphine, 2-(Diphenylphosphanyl)benzoic Acid, o-(Diphenylphosphino)benzoic Acid
LEDER OC(=O)c1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Diphenylphosphino)benzoic Acid
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C19H15O2P/c20-19(21)17-13-7-8-14-18(17)22(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H,(H,20,21)
Formel vikt 306.081