Läs mer
2-(Difenylfosfino)bifenyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15468198
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15468198 5 g 5g
15478198 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15468198 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61640.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 13885-09-1 | Molekylformel: C24H19P | Molekylvikt: 338,39 g/mol
2-(Difenylfosfino)bifenyl används som ett organiskt kemiskt syntesintermediärt.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
2-(Difenylfosfino)bifenyl används som ett organiskt kemiskt syntesintermediärt.
Löslighet
Lätt löslig i vatten.
Anteckningar
Stabil under rekommenderade förvaringsförhållanden. Oförenlig med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13885-09-1
Molekylformel C24H19P
Molekylvikt (g/mol) 338.39
MDL-nummer MFCD11559063
InChI-nyckel FNCQSSIMHQVKGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-diphenylphosphino biphenyl, 2-diphenylphosphino-biphenyl, 1,1'-biphenyl-2-yldiphenylphosphane, biphenyl-2-yl-diphenyl-phosphane, phosphine, 1,1'-biphenyl yldiphenyl, diphenyl 2-phenylphenyl phosphane, 1,1'-biphenyl-2-yldiphenyl-phosphine, ksc494o1b, 2-biphenylyl diphenylphosphine, diphenylphosphino-1,1'-biphenyl
PubChem CID 12976978
LEDER C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Diphenylphosphino)biphenyl
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
IUPAC-namn difenyl-(2-fenylfenyl)fosfan
Formel vikt 338.38
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.