Läs mer
2-(Difenylfosfinobifenyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Diphenylphosphino)biphenyl |
| CAS | 13885-09-1 |
| Molekylformel | C24H19P |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H19P/c1-4-12-20(13-5-1)23-18-10-11-19-24(23)25(21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22/h1-19H |
| LEDER | c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | difenyl-(2-fenylfenyl)fosfan |
| Molekylvikt (g/mol) | 338.38 |
| Formel vikt | 338.1224 |