Läs mer
2-(Difenylfosfinobifenyl, TRC
Produktkod. 30381275
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30381275 100 mg
1 options
Produktkod. 30381275 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD492738100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Diphenylphosphino)biphenyl
CAS 13885-09-1
Molekylformel C24H19P
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C24H19P/c1-4-12-20(13-5-1)23-18-10-11-19-24(23)25(21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22/h1-19H
LEDER c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3c4ccccc4
IUPAC-namn difenyl-(2-fenylfenyl)fosfan
Molekylvikt (g/mol) 338.38
Formel vikt 338.1224