Läs mer
2-(Diphenylphosphoryl)acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Diphenylphosphoryl)acetic Acid |
| CAS | 1831-63-6 |
| Molekylformel | C14H13O3P |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-Diphenylphosphorylacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13O3P/c15-14(16)11-18(17,12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2,(H,15,16) |
| LEDER | OC(=O)CP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.22 |
| Formel vikt | 260.0602 |