missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Dodecanone, 95%

Produktkod. p-7024353
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11473118

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18862.09

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 6175-49-1 | C12H24O | 184.323 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 6175-49-1
Molekylformel C12H24O
Molekylvikt (g/mol) 184.323
MDL-nummer MFCD00015064
InChI-nyckel LSKONYYRONEBKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-dodecanone, methyl decyl ketone, decyl methyl ketone, unii-p5cn8ysv3p, dodecanone-2, p5cn8ysv3p, n-decyl methyl ketone, dodecanone, acmc-1b2ve, 2-dodecanone gc
PubChem CID 22556
IUPAC-namn dodecan-2-one
LEDER CCCCCCCCCCC(=O)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Dodecanone
Smältpunkt 17°C to 20°C
Densitet 0.82
Kokpunkt 247°C
Flampunkt 110°C (230°F)
Brytningsindex 1.433
Kvantitet 10 g
Beilstein 1703135
Formel vikt 184.32
Procent renhet ≥98%

RUO – Research Use Only

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.