Läs mer
2-Dodecanone, 95%
Produktkod. 10183431 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 mL
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
5ml
Produktkod. 10183431
Brand: Thermo Scientific Acros 330290050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 6175-49-1 | C12H24O | 184.32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6175-49-1
Molekylformel C12H24O
Molekylvikt (g/mol) 184.32
MDL-nummer MFCD00015064
InChI-nyckel LSKONYYRONEBKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-dodecanone, methyl decyl ketone, decyl methyl ketone, unii-p5cn8ysv3p, dodecanone-2, p5cn8ysv3p, n-decyl methyl ketone, dodecanone, acmc-1b2ve, 2-dodecanone gc
PubChem CID 22556
IUPAC-namn dodecan-2-one
LEDER CCCCCCCCCCC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Dodecanone
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 17°C to 20°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8200g/mL, 0.82
Kokpunkt 247°C
Flampunkt 108°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4320 to 1.4340 (20°C, 589nm)
Kvantitet 5 mL
Formel vikt 184.32
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.