Läs mer
2-Dodecylisoquinolinium Bromide, TRC
Produktkod. 30378980
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30378980 5 g
1 options
Produktkod. 30378980 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD5255405G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Dodecylisoquinolinium Bromide
CAS 93-23-2
Molekylformel C21H32BrN
Kvantitet 5 g
Synonym 2-Dodecylisoquinolinium bromide (6CI,7CI), Isoquinolinium, 2-dodecyl-, bromide (8CI,9CI), 2-Dodecylisoquinolin-2-ium bromide, Decelerine, Dodecylisoquinolinium bromide, Isothan, Isothan Q 15, Isothan Q-90, Laurylisoquinolinium bromide, N-Laurylisoquinolinium bromide, n-Dodecylisoquinolinium bromide, Isoquinolinium, 2-dodecyl-, bromide (1:1), Decelerine, Dodecylisoquinolinium Bromide, Isothan, Isothan Q 15, Isothan Q-90, Laurylisoquinolinium Bromide, N-Laurylisoquinolinium Bromide, n-Dodecylisoquinolinium Bromide
InChI formel InChI=1S/C21H32N.BrH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-13-17-22-18-16-20-14-11-12-15-21(20)19-22;/h11-12,14-16,18-19H,2-10,13,17H2,1H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Br-].CCCCCCCCCCCC[n+]1ccc2ccccc2c1
IUPAC-namn 2-dodecylisoquinolin-2-ium;bromide
Molekylvikt (g/mol) 378.39
Formel vikt 377.1718