Läs mer
2-Dodecyltetradecanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Dodecyltetradecanoic Acid |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H52O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25(26(27)28)24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25H,3-24H2,1-2H3,(H,27,28) |
| Formel vikt | 396.3967 |