Läs mer
JULABO™ 2-Armbågsbeslag
Produktkod. 15274293
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
M24x1,5 hona/hane
M30x1,5 hona/hane
M38 x 1,5 hona/hane
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 15274293
Brand: JULABO™ 8890120
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med PRESTO™ Temperaturkontrollsystem/processsystem. Metallkonstruktion med 90° vinkel.
  • För användning med PRESTO™ Temperaturkontrollsystem/processsystem
  • 2 armbågsbeslag, 90 st°
  • Metallkonstruktion
  • Välja:
    • M24x1,5 hona/hane
    • M30x1,5 hona/hane
    • M38x1,5 hona/hane
Specifikationer
För användning med (utrustning) JULABO™ PRESTO™ A30, PRESTO™ A40, PRESTO™ W40, PRESTO™ A80, PRESTO™ A80t, PRESTO™ W80, PRESTO™ W80t
Typ 2-Armbågsbeslag
Storlek M24x1,5 hona/hane