missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-epi-Emtricitabine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-epi-Emtricitabine |
| CAS | 145416-34-8 |
| Molekylformel | C8H10FN3O3S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4-Amino-5-fluoro-1-[(2S,5S)-2-hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2-(1H-pyrimidinone, (2S-trans)-4-Amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]- 2(1H)-pyrimidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10FN3O3S/c9-4-1-12(8(14)11-7(4)10)5-3-16-6(2-13)15-5/h1,5-6,13H,2-3H2,(H2,10,11,14)/t5-,6-/m0/s1 |
| LEDER | C1[C@H](O[C@@H](S1)CO)N2C=C(C(=NC2=O)N)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 247.25 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?