missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2’-Epi-Lamivudine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lamivudine-trans |
| CAS | 136846-20-3 |
| Molekylformel | C8 H11 N3 O3 S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[(2S,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2S-trans)- (9CI), 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., 4-Amino-1-[(2S,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone, trans(-)-2-Hydroxymethyl-5-(cytosin-1-yl)-1,3-oxathiolane, 2'-Epi-Lamivudine, 2'-epi-Lamivudine, 2'-Epilamivudine, 4-Amino-1-[(2S,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-one, trans-Lamivudine, (2'S-trans)-Lamivudine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-15-7(3-12)14-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7-/m0/s1 |
| LEDER | NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CS[C@@H](CO)O2 |
| IUPAC-namn | 4-amino-1-[(2S,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.26 |
| Formel vikt | 229.0521 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?