Läs mer
2-Ethanolpiperidine, 95%, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethanolpiperidine |
| CAS | 1484-84-0 |
| Molekylformel | C7 H15 N O |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2-Piperidineethanol, (±)-2-Piperidineethanol, 2-(2-Hydroxyethyl)piperidine, 2-(2-Piperidinyl)ethanol, 2-Piperidine-2-yl-ethanol, NSC 9261 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7/h7-9H,1-6H2 |
| LEDER | OCCC1CCCCN1 |
| IUPAC-namn | 2-piperidin-2-ylethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.2 |
| Formel vikt | 129.1154 |