Läs mer
2-Etenyl-2-metyl-5-prop-1-en-2-yloxolane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethenyl-2-methyl-5-prop-1-en-2-yloxolane |
| CAS | 13679-86-2 |
| Molekylformel | C10H16O |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O/c1-5-10(4)7-6-9(11-10)8(2)3/h5,9H,1-2,6-7H2,3-4H3 |
| LEDER | CC(=C)C1CCC(C)(O1)C=C |
| IUPAC-namn | 2-etenyl-2-metyl-5-prop-1-en-2-yloxolin |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.23 |
| Formel vikt | 152.1201 |