Läs mer
2-Etenyl-3,4-dihydroquinazolin-4-on, TRC
Produktkod. 30136409
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136409 250 mg
30138001 50 mg
30010500 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136409 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB126350250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91634-12-7
Molekylformel C10H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 172.18
IUPAC-namn 2-ethenyl-3H-quinazolin-4-one
LEDER Oc1nc(C=C)nc2ccccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethenyl-3,4-dihydroquinazolin-4-one
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H8N2O/c1-2-9-11-8-6-4-3-5-7(8)10(13)12-9/h2-6H,1H2,(H,11,12,13)
Formel vikt 172.0637