Läs mer
2-Ethenyl-5-oxo-1-pyrrolidinecarboxylic Acid tert-Butyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethenyl-5-oxo-1-pyrrolidinecarboxylic Acid tert-Butyl Ester |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO3/c1-5-8-6-7-9(13)12(8)10(14)15-11(2,3)4/h5,8H,1,6-7H2,2-4H3 |
| Formel vikt | 211.12 |