Läs mer
2-Ethenylbenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethenylbenzaldehyde |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O/c1-2-8-5-3-4-6-9(8)7-10/h2-7H,1H2 |
| Formel vikt | 132.0575 |