Läs mer
2-Etenylpyridin (2-Vinylpyridin), Mikromol™
Produktkod. 18012390
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18012390 100 mg
1 options
Produktkod. 18012390 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0587.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-Etenylpyridin (2-Vinylpyridin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Ethenylpyridine (2-Vinylpyridine)
CAS 100-69-6
Analyt- eller komponentnamn 2-Ethenylpyridine (2-Vinylpyridine)
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C7 H7 N
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Betahistine Dihydrochloride Imp. A (EP), Betahistine Imp. A (EP), 2-Ethenylpyridine, 2-Vinylpyridine, Betahistine Dihydrochloride Impurity A, Betahistine Mesilate Impurity A, Betahistine Impurity A, Betahistine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C7H7N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h2-6H,1H2
LEDER C=Cc1ccccn1
IUPAC-namn 2-ethenylpyridin
Molekylvikt (g/mol) 105.14
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 105,0578 g/mol