missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Ethoxy-1-[[2'-[(hydroxyamino)iminomethyl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC

Produktkod. 30180247
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180247 100 mg
30180428 50 mg
30180265 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30180247 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE892030100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 147403-65-4
Molekylformel C25H24N4O4
Molekylvikt (g/mol) 444.48
Synonym Methyl 2-Ethoxy-1-[[2'-(hydroxyamidino)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylate
LEDER CCOc1nc2cccc(C(=O)OC)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C(=N)NO

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Ethoxy-1-((2'-((hydroxyamino)iminomethyl)(1,1'-biphenyl)-4-yl)methyl)-1H-benzimidazole-7-carboxylic Acid Methyl Ester
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C25H24N4O4/c1-3-33-25-27-21-10-6-9-20(24(30)32-2)22(21)29(25)15-16-11-13-17(14-12-16)18-7-4-5-8-19(18)23(26)28-31/h4-14,31H,3,15H2,1-2H3,(H2,26,28)
Formel vikt 444.1798
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.