Läs mer
2-Etoxi-1-etoxikarbonyl-1,2-dihydroquinolin, 99 %
Produktkod. 11464734
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464734 50 g 50g
11454734 10 g 10g
11474734 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464734 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13724.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 16357-59-8 | C14H17NO3 | 247,29 g/mol
2-etoxi-1-etoxikarbonyl-1,2-dihydrokinolin är en irreversibel membranbunden receptorantagonist. Det används i syntetisk kemi, upptäckt, process R &D. Det fungerar också som kopplingsreagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-etoxi-1-etoxikarbonyl-1,2-dihydrokinolin är en irreversibel membranbunden receptorantagonist. Det används i syntetisk kemi, upptäckt, process FoU. Det fungerar också som kopplingsreagens.
Löslighet
Löslig i 95 % etanol (50 mg/ml). Olösligt i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara vid 4 °C. Inkompatibel med syror och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16357-59-8
Molekylformel C14H17NO3
Molekylvikt (g/mol) 247.29
MDL-nummer MFCD00006703
InChI-nyckel GKQLYSROISKDLL-UHFFFAOYNA-N
Synonym eedq, 2-ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline, n-ethoxycarbonyl-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, ethyl 2-ethoxyquinoline-1 2h-carboxylate, 1-ethoxycarbonyl-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, 2-ethoxy-1 2h-quinolinecarboxylic acid, ethyl ester, 1 2h-quinolinecarboxylic acid, 2-ethoxy-, ethyl ester, ethyl 2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline-1-carboxylate, ethyl 1,2-dihydro-2-ethoxy-1-quinolinecarboxylate, ethyl n-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline carboxylate
PubChem CID 27833
IUPAC-namn etyl-2-etoxi-2H-kinolin-1-karboxylat
LEDER CCOC1C=CC2=CC=CC=C2N1C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline
Smältpunkt 63 °C till 66 °C
Kokpunkt 125 °C till 128 °C (0,1 mmHg)
Kvantitet 50 g
Beilstein 533048
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,3518
Löslighetsinformation Löslig i 95% etanol (50 mg/ml). Olöslig i vatten.
Formel vikt 247.29
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.