Läs mer
2-Etoxi-1-etoxikarbonyl-1,2-dihydroquinolin, TRC
Produktkod. 30371495
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30371495 25 g
1 options
Produktkod. 30371495 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE89188025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline
CAS 16357-59-8
Molekylformel C14H17NO3
Kvantitet 25 g
Synonym 1-(Ethoxycarbonyl)-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, 2-Ethoxy-1(2H)-quinolinecarboxylic acid ethyl ester, 2-Ethoxy-1-(ethoxycarbonyl)-1,2-dihydroquinoline, 2-Ethoxy-N-(ethoxycarbonyl)-1,2-dihydroquinoline, EEDQ, Ethyl 2-ethoxy-1(2H)-quinolinecarboxylate, N-(Ethoxycarbonyl)-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, N-Carbethoxy-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, NSC 147831
InChI formel InChI=1S/C14H17NO3/c1-3-17-13-10-9-11-7-5-6-8-12(11)15(13)14(16)18-4-2/h5-10,13H,3-4H2,1-2H3
LEDER CCOC1C=Cc2ccccc2N1C(=O)OCC
IUPAC-namn etyl 2-etoxi-2H-kinolin-1-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 247.29
Formel vikt 247.1208