Läs mer
2-etoxi-1-naftosyra, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11495287
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495287 25 g 25g
11405297 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11495287 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22665.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2224-00-2
Molekylformel C13H11O3
Molekylvikt (g/mol) 215.23
MDL-nummer MFCD00004008
InChI-nyckel MYFBSSDLYGWAHH-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-ethoxy-1-naphthoic acid, 2-ethoxynaphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 2-ethoxy, 2-ethoxy-1-naphthoicacid, 2-ethoxynaphthalenecarboxylic acid, acmc-209ftv, rarechem al be 0566, timtec-bb sbb005771, 2-ethoxynaphtoic acid
PubChem CID 75210
IUPAC-namn 2-etoxinaftalen-1-karboxylsyra
LEDER CCOC1=CC=C2C=CC=CC2=C1C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethoxy-1-naphthoic acid
Smältpunkt 143 °C till 145 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2695612
Formel vikt 216.24
Procent renhet 98%