Läs mer
2-Ethoxy-1-naphthoyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11451007
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11451007
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23399.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55150-29-3
Molekylformel C13H11ClO2
Molekylvikt (g/mol) 234.68
MDL-nummer MFCD00046426
InChI-nyckel ZRVFFIXOCFUHDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethoxy-1-naphthoyl chloride, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 2-ethoxy, 1-naphthalenecarbonylchloride, 2-ethoxy, acmc-209ll8, 2-ethoxy naphthoyl chloride, 2-ethoxy-1-naphthoylchloride, 2-ethoxy-1-naphthalenecarbonyl chloride, 2-ethoxy-1-naphthalenecarboxyl chloride, 2-ethoxy-naphthalene-1-carbonyl chloride
PubChem CID 108679
IUPAC-namn 2-ethoxynaphthalene-1-carbonyl chloride
LEDER CCOC1=CC=C2C=CC=CC2=C1C(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethoxy-1-naphthoyl chloride
Smältpunkt 76°C to 80°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2844104
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 234.68
Procent renhet 97%