Läs mer
2-Ethoxy-3-ethylpyrazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethoxy-3-ethylpyrazine |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2O/c1-3-7-8(11-4-2)10-6-5-9-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 152.095 |