missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Ethoxy-3H-benzimidazole-4-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethoxy-3H-benzimidazole-4-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 150058-27-8 |
| Molekylformel | C11H11N2O3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Methyl 2-Ethoxybenzimidazole-7-carboxylate, 2-Ethoxy-1H-benzimidazole-4-carboxylic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O3/c1-3-16-11-12-8-6-4-5-7(9(8)13-11)10(14)15-2/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,12,13) |
| LEDER | CCOc1nc2cccc(C(=O)OC)c2[nH]1 |
| IUPAC-namn | methyl 2-ethoxy-3H-benzimidazole-4-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.22 |
| Formel vikt | 220.0848 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?