Läs mer
2-Ethoxy-4-formylphenyl 2-Methylpropanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethoxy-4-formylphenyl 2-Methylpropanoate |
| CAS | 188417-26-7 |
| Molekylformel | C13H16O4 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O4/c1-4-16-12-7-10(8-14)5-6-11(12)17-13(15)9(2)3/h5-9H,4H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOc1cc(C=O)ccc1OC(=O)C(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.27 |
| Formel vikt | 236.1049 |