Läs mer
2-Etoxi-4-metylfenol, 95 %
Produktkod. 11322776
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11322776 2 g 2g
11332776 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322776 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08898.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 2563-07-7 | C9H12O2 | 152,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2563-07-7
MDL-nummer MFCD00043697
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethoxy-4-methylphenol
Smältpunkt 28 °C till 30 °C
Kokpunkt 103 °C (3 mmHg)
Molekylformel C9H12O2
Brytningsindex 1.523
Kvantitet 2 g
Beilstein 1865448
Synonym phenol, 2-ethoxy-4-methyl, 2-ethoxy-p-cresol, methyl creosol, acmc-20anwy, ethoxy-p-cresol, 2-ethoxy-4-methyl-phenol, phenol,2-ethoxy-4-methyl
InChI-nyckel ZWQBCCVEOIYNDL-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC1=C(C=CC(=C1)C)O
IUPAC-namn 2-etoxi-4-metylfenol
Molekylvikt (g/mol) 152.19
PubChem CID 75715
Formel vikt 152.19
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.