Läs mer
2-Ethoxy-4-nitrobenzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11312209
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11312209 25 g 25g
11302209 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312209 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27217.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2486-66-0
Molekylformel C9H9NO5
Molekylvikt (g/mol) 211.173
MDL-nummer MFCD02683865
InChI-nyckel BSIOETYGDXDWBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethoxy-4-nitro-benzoic acid, benzoic acid,2-ethoxy-4-nitro, benzoic acid, 2-ethoxy-4-nitro, acmc-20anwx, 2-ethyloxy-4-nitrobenzoic acid, 2-ethoxy-4-nitrobenzoic acid
PubChem CID 2736347
IUPAC-namn 2-ethoxy-4-nitrobenzoic acid
LEDER CCOC1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethoxy-4-nitrobenzoic acid
Smältpunkt 146°C to 151°C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 211.18
Procent renhet 98%