Läs mer
2-Ethoxy-4-(tri-n-butylstannyl)thiazole, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15488107
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15488107 250 mg 250mg
15478107 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15488107 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51505.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 240816-28-8
Molekylformel C17H33NOSSn
Molekylvikt (g/mol) 418.23
MDL-nummer MFCD07787373
InChI-nyckel NBICALVSSSYBKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethoxy-4-tributylstannyl thiazole, 2-ethoxy-4-tributylstannyl-1,3-thiazole, acmc-209g8q, tributyl-2-ethoxy-1,3-thiazol-4-yl stannane, 2-ethoxy-4-tri-n-butylstannyl thiazole
PubChem CID 2763265
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CSC(OCC)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethoxy-4-(tri-n-butylstannyl)thiazole
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2788
IUPAC-namn 2-ethoxy-4-(tributylstannyl)-1,3-thiazole
Formel vikt 418.21
Procent renhet 96%