missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]benzoic Acid, Mikromol™
Beskrivning
2-Ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]benzoic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]benzoic Acid |
| CAS | 194602-23-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]benzoic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H20 N2 O5 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]benzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2O5S/c1-3-21-13-5-4-11(10-12(13)14(17)18)22(19,20)16-8-6-15(2)7-9-16/h4-5,10H,3,6-9H2,1-2H3,(H,17,18) |
| LEDER | CCOc1ccc(cc1C(=O)O)S(=O)(=O)N2CCN(C)CC2 |
| IUPAC-namn | 2-ethoxy-5-(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonylbenzoic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?