Läs mer
2-Ethoxy-5-(4-methylpiperazine-1-sulfonyl)benzaldehyde (1-[(4-Ethoxy-3-formylphenyl)sulfonyl]-4-methylpiperazine), Mikromol™
Beskrivning
2-Ethoxy-5-(4-methylpiperazine-1-sulfonyl)benzaldehyde (1-[(4-Ethoxy-3-formylphenyl)sulfonyl]-4-methylpiperazine)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethoxy-5-(4-methylpiperazine-1-sulfonyl)benzaldehyde (1-[(4-Ethoxy-3-formylphenyl)sulfonyl]-4-methylpiperazine) |
| CAS | 332374-42-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Ethoxy-5-(4-methylpiperazine-1-sulfonyl)benzaldehyde (1-[(4-Ethoxy-3-formylphenyl)sulfonyl]-4-methylpiperazine) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H20 N2 O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Ethoxy-5-(4-methylpiperazine-1-sulfonyl)benzaldehyde, 1-[(4-Ethoxy-3-formylphenyl)sulfonyl]-4-methylpiperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2O4S/c1-3-20-14-5-4-13(10-12(14)11-17)21(18,19)16-8-6-15(2)7-9-16/h4-5,10-11H,3,6-9H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOc1ccc(cc1C=O)S(=O)(=O)N2CCN(C)CC2 |
| IUPAC-namn | 2-ethoxy-5-(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonylbenzaldehyde |
| Visa mer |