Läs mer
2-Ethoxy-5-fluoropyrimidin-4(1H)-one (2-Ethoxy-5-fluorouracil), Mikromol™
Beskrivning
2-Ethoxy-5-fluoropyrimidin-4(1H)-one (2-Ethoxy-5-fluorouracil)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethoxy-5-fluorouracil |
| CAS | 56177-80-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Ethoxy-5-fluorouracil |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C6 H7 F N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Fluorouracil Imp. F (EP), Fluorouracil USP Related Compound F, Fluorouracil USP RC F, 2-Ethoxy-5-fluoropyrimidin-4(1H)-one, 2-Ethoxy-5-fluorouracil, 4(3H)-Pyrimidinone, 2-ethoxy-5-fluoro-, 4(1H)-Pyrimidinone, 2-ethoxy-5-fluoro- (9CI), 2-Ethoxy-5-fluoro-4(3H)-pyrimidinone, Fluorouracil Related Compound F, Flucytosine Impurity B, Fluorouracil Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24ClN3.2ClH/c1-19(2)11-9-16(13-18,10-12-20(3)4)14-5-7-15(17)8-6-14;;/h5-8H,9-12H2,1-4H3;2*1H |
| LEDER | CCOC1=NC(=O)C(=CN1)F |
| IUPAC-namn | 2-ethoxy-5-fluoro-1H-pyrimidin-4-one |
| Visa mer |