Läs mer
2-etoxi-5-jodonikotinsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10321710
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10321710 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10321710 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00289DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethoxy-5-iodonicotinic acid
CAS 335078-07-4
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C8H8INO3
Kvantitet 1 g
Synonym 2-ethoxy-5-iodonicotinic acid, 2-ethoxy-5-iodo-pyridine-3-carboxylic acid, 3-carboxy-2-ethoxy-5-iodopyridine
InChI-nyckel DHVUWACWJRDVBQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC1=NC=C(C=C1C(=O)O)I
IUPAC-namn 2-etoxi-5-jodpyridin-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 293.06
PubChem CID 22648229
Formel vikt 293.06