Läs mer
2-Etoxi-6,9-diaminoakridin Laktat, TRC
Produktkod. 30383935
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30383935 1 g
1 options
Produktkod. 30383935 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE2615051G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethacridine Lactate
CAS 1837-57-6
Molekylformel C15 H15 N3 O . C3 H6 O3
Kvantitet 1 g
Synonym Propanoic acid, 2-hydroxy-, compd. with 7-ethoxy-3,9-acridinediamine (1:1), 6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate, Lactic acid compd. with 6,9-diamino-2-ethoxyacridine (1:1), 7-Ethoxy-3,9-acridinediamine 2-hydroxypropanoate (1:1), 6,9-Diamino-2-ethoxyacrid
InChI formel InChI=1S/C15H15N3O.C3H6O3/c1-2-19-10-4-6-13-12(8-10)15(17)11-5-3-9(16)7-14(11)18-13;1-2(4)3(5)6/h3-8H,2,16H2,1H3,(H2,17,18);2,4H,1H3,(H,5,6)
LEDER CCOc1ccc2nc3cc(N)ccc3c(N)c2c1.CC(O)C(=O)O
IUPAC-namn 7-etoxiakridin-3,9-diamin; 2-hydroxypropansyra
Molekylvikt (g/mol) 343.377
Formel vikt 343.153