Läs mer
2-Ethoxy-d5-1-[[2'-[(hydroxyamino)iminomethyl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Produktkod. 30370440
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30370440 25 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30370440 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE89203225MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Ethoxy-d5-1-((2'-((hydroxyamino)iminomethyl)(1,1'-biphenyl)-4-yl)methyl)-1H-benzimidazole-7-carboxylic Acid Methyl Ester
CAS 1795133-18-4
Molekylformel C25H19D5N4O4
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C25H24N4O4/c1-3-33-25-27-21-10-6-9-20(24(30)32-2)22(21)29(25)15-16-11-13-17(14-12-16)18-7-4-5-8-19(18)23(26)28-31/h4-14,31H,3,15H2,1-2H3,(H2,26,28)/i1D3,3D2
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1nc2cccc(C(=O)OC)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4\C(=N\O)\N
IUPAC-namn methyl 3-[[4-[2-[(Z)-N'-hydroxycarbamimidoyl]phenyl]phenyl]methyl]-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)benzimidazole-4-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 449.51
Formel vikt 449.2111