Läs mer
(2-Ethoxy-ethyl)-2-piperidin-4-yl-1H-benzimidazole Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Ethoxy-ethyl)-2-piperidin-4-yl-1H-benzimidazole Dihydrochloride |
| CAS | 2414420-72-5 |
| Molekylformel | C16H23N3O•2HCl |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23N3O.2ClH/c1-2-20-12-11-19-15-6-4-3-5-14(15)18-16(19)13-7-9-17-10-8-13;;/h3-6,13,17H,2,7-12H2,1H3;2*1H |
| LEDER | CCOCCN1C2=CC=CC=C2N=C1C3CCNCC3.Cl.Cl |
| IUPAC-namn | 1-(2-ethoxyethyl)-2-(piperidin-4-yl)-1H-benzo[d]imidazole hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 346.3 |
| Formel vikt | 2805.14 |