Läs mer
2-etoxiacetylklorid, 97 %, stabb. med 0,3% magnesiumoxid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15468945
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15468945 5 g 5g
15478945 25 g 25g
15488945 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15468945 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34443.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14077-58-8 | C4H7ClO2 | 122.548 g/mol
Det används i fina kemiska synteser och används som farmaceutiska mellanprodukter. Ett spår av cis-etoxiacetamid detekterades också och isolerades med ett autentiskt prov framställt från reaktionen av cis-3-amino-6-metylkroman-4-01 (2) med 2-etoxiacetylklorid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används i finkemiska synteser och används som farmaceutiska mellanprodukter. Ett spår av cis-etoxiacetamid detekterades också och isolerades med ett autentiskt prov framställt från reaktionen av cis-3-amino-6-metylkroman-4-01 (2) med 2-etoxiacetylklorid.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Reagerar med starka oxidationsmedel. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14077-58-8
Molekylformel C4H7ClO2
Molekylvikt (g/mol) 122.548
MDL-nummer MFCD11170566
InChI-nyckel ZPMWWAIBJJFPPQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 84189
IUPAC-namn 2-etoxiacetylklorid
LEDER CCOCC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethoxyacetyl chloride
Namnnotering stabilized with 0.3% Magnesium oxide
Linjär formel CH3CH2OCH2COCl
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2920
Synonym ethoxyacetyl chloride, ethoxyacetylchloride, ethoxy-acetyl chloride, acetyl chloride,2-ethoxy, 2-ethoxyacetylchloride, ethoxy acetyl chloride, ethoxyacetic acid chloride, 2-ethoxy-acetyl chloride, acetyl chloride, 2-ethoxy
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 122.55
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.