Läs mer
2-Ethoxyacetyl Chloride, TRC
Produktkod. 30379439
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30379439 10 g
30382036 5 g
30371570 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30379439 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE89093010G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14077-58-8
Molekylformel C4H7ClO2
Molekylvikt (g/mol) 122.55
Synonym alpha-Ethoxyacetyl Chloride, Ethoxyacetic Acid Chloride
IUPAC-namn 2-ethoxyacetyl chloride
LEDER CCOCC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethoxyacetyl Chloride
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H7ClO2/c1-2-7-3-4(5)6/h2-3H2,1H3
Formel vikt 122.0135