Läs mer
2-Etoxyacetylklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethoxyacetyl Chloride |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7ClO2/c1-2-7-3-4(5)6/h2-3H2,1H3 |
| Formel vikt | 122.0135 |