Läs mer
2-Etoxyanilin, TRC
Produktkod. 30132967
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132967 5 g
30132754 10 g
18020920 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132967 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE2004615G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94-70-2
Molekylformel C8 H11 N O
Molekylvikt (g/mol) 137.18
Synonym o-Phenetidine (7CI,8CI), 2-Ethoxybenzenamine, 2-Aminophenetole, 2-Aminophenyl ethyl ether, 2-Ethoxyaniline, 2-Ethoxyphenylamine, NSC 9818, o-Ethoxyaniline, o-Ethoxylaniline, o-Phenetidine, 2-Phenetidine, 2-Ethoxybenzenamine, 2-Aminophenetole, 2-Aminophenyl Ethyl Ether, 2-Ethoxyphenylamine, o-Ethoxyaniline, o-Phenetidine (7CI,8CI), 2-Ethoxyaniline, NSC 9818, 2-Phenetidine
IUPAC-namn 2-etoxyanilin
LEDER CCOc1ccccc1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethoxyaniline
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H11NO/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6H,2,9H2,1H3
Formel vikt 137.0841