Läs mer
2-etoxibensamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11477136
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11477136 500 g 500g
11467136 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11477136 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25455.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 938-73-8 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 938-73-8
Molekylformel C9H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 165.19
MDL-nummer MFCD00007977
InChI-nyckel SBNKFTQSBPKMBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethenzamide, benzamide, 2-ethoxy, o-ethoxybenzamide, ethbenzamide, etenzamide, ethenzamid, etamide, ethosalicyl, etosalicil, etosalicyl
PubChem CID 3282
IUPAC-namn 2-etoxibensamid
LEDER CCOC1=CC=CC=C1C(N)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethoxybenzamide
Smältpunkt 131°C to 134°C
Kvantitet 500 g
Merck Index 14,3731
Formel vikt 165.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.