Läs mer
2-etoxibensamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10468640 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10468640 5 g Glasflaska 5g
10060800 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10468640 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 117870050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 938-73-8 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 938-73-8
Molekylformel C9H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 165.19
MDL-nummer MFCD00007977
InChI-nyckel SBNKFTQSBPKMBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethenzamide, benzamide, 2-ethoxy, o-ethoxybenzamide, ethbenzamide, etenzamide, ethenzamid, etamide, ethosalicyl, etosalicil, etosalicyl
PubChem CID 3282
IUPAC-namn 2-etoxibensamid
LEDER CCOC1=CC=CC=C1C(N)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethoxybenzamide
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 129.0°C to 134.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5OC6H4CONH2
Kvantitet 5 g
Beilstein 10, 93
Merck Index 15, 3786
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble in water.
Formel vikt 165.19
Procent renhet 97%
Fysisk form Granulärt kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.