Läs mer
2-Ethoxybenzamide, MedChemExpress
Produktkod. 16402349
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
Product Code. Kvantitet
16402349 1 g
1 options
Product Code. 16402349 Supplier Medchem Express Supplier No. HYB1428
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress 2-Ethoxybenzamide is widely used as an antipyretic anodyne.
2-Ethoxybenzamide is widely used as an antipyretic anodyne.
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Ethoxybenzamide
CAS 938-73-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H11NO2
Kvantitet 1 g
Synonym Ethenzamide
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 47 mg/mL (284.52 mM)
LEDER O=C(N)C1=CC=CC=C1OCC
Molekylvikt (g/mol) 165.19
Formel vikt 165.19
Procent renhet 99.78%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid