Läs mer
2-Etoxibensensulfonylklorid, 96 %
Produktkod. 15417267
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15417267 5 g 5g
15407267 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15417267 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34325.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 68800-33-9 | C8H9ClO3S | 220,667 g/mol
2-etoxibensensulfonylklorid används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-etoxibensensulfonylklorid
används som farmaceutiska mellanprodukter.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, vatten/fukt, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68800-33-9
Molekylformel C8H9ClO3S
Molekylvikt (g/mol) 220.667
MDL-nummer MFCD08706420
InChI-nyckel RWURYJNJYODVAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethoxy-benzenesulfonyl chloride, 2-ethoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 2-ethoxyphenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2-ethoxy
PubChem CID 18944993
IUPAC-namn 2-etoxibensensulfonylklorid
LEDER CCOC1=CC=CC=C1S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethoxybenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 60 °C till 64 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 220.67
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.