Läs mer
2-etoxibensoesyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11437816
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11437816 500 g 500g
11417816 25 g 25g
11427816 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11437816 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14758.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 134-11-2 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
2-etoxibensoesyra används i termiskt inducerade lösningsmedelsfria reaktioner av trifenylbismut med en serie tioler och karboxylsyror. Det fungerar som en aktiv komponent i tandcement. Vidare förhindrar det att rotkanalpatogener kommer in i periapikala regioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
2-etoxibensoesyra används i termiskt inducerade lösningsmedelsfria reaktioner av trifenylbismut med en serie tioler och karboxylsyror. Det fungerar som en aktiv komponent i tandcement. Vidare förhindrar det att rotkanalpatogener kommer in i periapikala regioner.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 134-11-2
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.18
MDL-nummer MFCD00002438
InChI-nyckel XDZMPRGFOOFSBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-ethoxybenzoic acid, benzoic acid, 2-ethoxy, benzoic acid, o-ethoxy, o-ethylsalicylic acid, benzoic acid, ethoxy, 2'-carboxyphenetole, 2-ethoxy benzoic acid, 2-ethoxy-benzoic acid, pubchem20122, ortho-ethoxybenzoic acid
PubChem CID 67252
IUPAC-namn 2-etoxibensoesyra
LEDER CCOC1=CC=CC=C1C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethoxybenzoic acid
Smältpunkt 19°C to 20°C
Densitet 1.105
Kokpunkt 174°C to 175°C (15 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.541
Kvantitet 500 g
Beilstein 2691039
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 166.18
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.