Läs mer
Alfa Aesar™ 2-Ethoxybenzoyl chloride, 98%
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethoxybenzoyl chloride |
| Kokpunkt | 114°C to 118°C (5 mmHg) |
| Brytningsindex | 1.553 |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN3265 |
| Känslighet | Moisture sensitive |
| Synonym | o-ethoxybenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-ethoxy, 2-ethoxybenzoylchloride, acmc-209jrt, 2-ethoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride,2-ethoxy, 2-ethoxybenzoic acid chloride, ksc491c5l, 2-ethoxybenzoyl chloride |
| Formel vikt | 184.62 |
| Procent renhet | 98% |