Läs mer
2-Ethoxybenzoyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-ethoxybenzoyl chloride |
| CAS | 42926-52-3 |
| Molekylformel | C9 H9 Cl O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClO2/c1-2-12-8-6-4-3-5-7(8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCOc1ccccc1C(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 2-ethoxybenzoyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.62 |
| Formel vikt | 184.029 |