Läs mer
2-Ethoxybenzyl alcohol, 98%
Produktkod. 11462847
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11462847 100 g 100g
11452847 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11462847 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15477.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 71672-75-8 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
2-etoxibensylalkohol genomgår acetylering med ättiksyraanhydrid över zeolit för att ge O-acetylerad produkt. Det används också som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-etoxibensylalkohol genomgår acetylering med ättiksyraanhydrid över zeolit för att ge O-acetylerad produkt. Det används också som farmaceutiska mellanprodukter.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71672-75-8
Molekylformel C9H12O2
Molekylvikt (g/mol) 152.19
MDL-nummer MFCD00004616
InChI-nyckel ICJVQAHPHKYCNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethoxyphenyl methanol, 2-ethoxybenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-ethoxy, o-ethoxybenzyl alcohol, ethyl ether of saligenin, 2-ethoxybenzylalcohol, 2-ethoxybenzenemethanol, benzyl alcohol, o-ethoxy, benzenemethanol, 2-ethoxy-9ci, acmc-1bgrn
PubChem CID 51381
IUPAC-namn (2-etoxifenyl)metanol
LEDER CCOC1=CC=CC=C1CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethoxybenzyl alcohol
Densitet 1.074
Kokpunkt 263°C to 265°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.532
Kvantitet 100 g
Beilstein 2555374
Formel vikt 152.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.