Läs mer
2-(etoxikarbonyl)etylzinkbromid, 0,5M i THF, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15413537
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15413537 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 15413537 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26739.AD
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 193065-68-8 | C5H10BrO2Zn- | 247.417 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
I många av reaktionerna förekommer zinkorganiska föreningar som mellanprodukter. Några av de syntetiska användningarna av organozinkföreningar är: för den stereoselektiva alkyleringsreaktionen av cykliska ketoner, konjugatadditionsreaktion till alfa, vara
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Ethoxycarbonyl)ethylzinc bromide
CAS 193065-68-8
Densitet 0.972
Flampunkt −17 °C (1 °F)
Molekylformel C5H10BrO2Zn-
MDL-nummer MFCD00671976
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN3399
Känslighet Luft- och fuktkänslig; Kan bilda en utfällning
Synonym 2-ethoxycarbonyl ethylzinc bromide, 0.5m in thf
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
InChI-nyckel APUPJTIEDQLKSC-UHFFFAOYSA-M
LEDER CCC(=O)OCC.[Zn].[Br-]
IUPAC-namn etylpropanoat;zink;bromid
Molekylvikt (g/mol) 247.417
PubChem CID 131668631
Formel vikt 246.42
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.