Läs mer
2-(Etoxykarbonyl)furan-5-boronsyra pinacolester, 96 %
Produktkod. 15439735
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15439735 250 mg 250mg
15429735 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15439735 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52312.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
CAS: 1073338-92-7 | C13H19BO5 | 266,10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1073338-92-7
Molekylformel C13H19BO5
Molekylvikt (g/mol) 266.10
MDL-nummer MFCD11855980
InChI-nyckel UMMKKZJPSPIDGN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 46739337
IUPAC-namn etyl-5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)furan-2-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CC=C(O1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Ethoxycarbonyl)furan-5-boronic acid pinacol ester
Kvantitet 250 mg
Synonym ethyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl furan-2-carboxylate, 5-ethoxycarbonyl furan-2-boronic acid, pinacol ester, 5-ethoxycarbonyl furan-2-boronic acid pinacol ester, 2-ethoxycarbonyl furan-5-boronic acid pinacol ester, ethyl 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl furan-2-carboxylate, ethyl5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl furan-2-carboxylate, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-furan-2-carboxylic acid ethyl ester
Formel vikt 266.1
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.